Läs mer
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Produktkod. 11319549
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319549 5 g 5g
11448886 25 g 25g
11458886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17029.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 368-77-4 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-77-4
Molekylformel C8H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 171.122
MDL-nummer MFCD00001807
InChI-nyckel OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyanobenzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolunitrile, unii-y7zd7dk3ay, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluonitrile, y7zd7dk3ay, a,a,a-trifluor-m-tolunitril
PubChem CID 67783
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 14°C to 18°C
Densitet 1.28
Kokpunkt 188°C to 190°C
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1868102
Formel vikt 171.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.