Läs mer
3-(Trifluormetyl)benzoylklorid, 97 %
Produktkod. 11471828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471828 100 g 100g
11451828 5 g 5g
11461828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14493.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208,564 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2251-65-2
Molekylformel C8H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 208.564
MDL-nummer MFCD00000680
InChI-nyckel RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)bensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densitet 1.408
Kokpunkt 189 °C till 191 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 391266
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 208.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.