Läs mer
3-(Trifluormetyl)benzoylklorid, 98 %
Produktkod. 10626681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10626681 5 mL Glasflaska 5ml
10177603 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312940050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2251-65-2
Molekylformel C8H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 208.57
MDL-nummer MFCD00000680
InChI-nyckel RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)bensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.3800g/mL, 1.38
Kokpunkt 184,0 °C till 186,0 °C (750,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3C6H4COCl
Brytningsindex 1,4760 till 1,4780
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 208.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.