Läs mer
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11493017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493017 5 g 5g
11483017 1 g 1g
11403027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15564.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile is used as a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27328-86-5
Molekylformel C10H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 213.159
MDL-nummer MFCD00052315
InChI-nyckel GEPORLBYZLQDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzoylacetonitrile, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanenitrile, 3-trifluoromethyl benzoylacetonitrile, 2-cyano-3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionitrile, pubchem12076, acmc-1cbhg, maybridge1_000123, 3-trifluoromethyl benzoyl acetonitrile
PubChem CID 520304
IUPAC-namn 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Smältpunkt 58°C to 63°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2373428
Formel vikt 213.16
Procent renhet 97%