Läs mer
3-(Trifluormetyl) bensoylacetonitril, TRC
Produktkod. 30401244
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30401244 5 g
1 options
Produktkod. 30401244 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7650035G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
CAS 27328-86-5
Molekylformel C10 H6 F3 N O
Kvantitet 5 g
Synonym Acetonitrile, (α,α,α-trifluoro-m-toluoyl)- (8CI), β-Oxo-3-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propionitrile, m-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(15)4-5-14/h1-3,6H,4H2
LEDER FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)CC#N
IUPAC-namn 3-oxo-3-[3-(trifluormetyl)fenyl]propannitril
Molekylvikt (g/mol) 213.156
Formel vikt 213.04