Läs mer
3-(Trifluormetyl)bensylalkohol, 97 %
Produktkod. 11412758
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412758 25 g 25g
11402758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16739.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 349-75-7 | C8H7F3O | 176,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-75-7
Molekylformel C8H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 176.138
MDL-nummer MFCD00004645
InChI-nyckel BXEHKCUWIODEDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethyl phenyl methanol, 3-trifluoromethyl benzylalcohol, m-trifluoromethylbenzyl alcohol, m-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 3-trifluoromethyl, m-trifluorome benzyl alcohol
PubChem CID 67681
IUPAC-namn [3-(trifluormetyl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Densitet 1.293
Kokpunkt 79 °C till 80 °C (3 mmHg)
Flampunkt 84 °C (183 °F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 25 g
Beilstein 1450161
Formel vikt 176.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.