Läs mer
3-(Trifluormetyl)bensylbromid, 98 %
Produktkod. 11429586
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429586 5 g 5g
11419586 1 g 1g
11439586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19330.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-23-3 | C8H6BrF3 | 239,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 402-23-3
Molekylformel C8H6BrF3
Molekylvikt (g/mol) 239.04
MDL-nummer MFCD00000395
InChI-nyckel MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl benzene, m-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-bromomethyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylbromide, 3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl-benzene, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene
PubChem CID 123061
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC(CBr)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Densitet 1.565
Kokpunkt 67°C to 69°C (4 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 743243
Formel vikt 239.04
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.