Läs mer
3-(Trifluormetyl)bensylklorid, 98 %
Produktkod. 11427717
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427717 5 g 5g
11437717 25 g 25g
11447717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16253.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
CAS: 705-29-3 | C8H6ClF3 | 194,581 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 705-29-3
Molekylformel C8H6ClF3
Molekylvikt (g/mol) 194.581
MDL-nummer MFCD00000908
InChI-nyckel XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Densitet 1.254
Kokpunkt 68 °C till 70 °C (12 mmHg)
Flampunkt 74 °C (165 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4645
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 743242
Formel vikt 194.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.