Läs mer
3-(trifluormetyl)bensylklorid, TRC
Produktkod. 30428011
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30428011 100 mg
1 options
Produktkod. 30428011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT222081100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 705-29-3
Molekylformel C8 H6 Cl F3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
LEDER FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
IUPAC-namn 1-(klorometyl)-3-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 194.582
Formel vikt 194.011