Läs mer
3-(Trifluormetyl)bensylmercaptan, tekniker 90%
Produktkod. 11398005
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398005 1 g 1g
11308015 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08155.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 25697-55-6 | C8H7F3S | 192,199 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25697-55-6
Molekylformel C8H7F3S
Molekylvikt (g/mol) 192.199
MDL-nummer MFCD00042435
InChI-nyckel CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC-namn [3-(trifluormetyl)fenyl]metantiol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Kokpunkt 75 °C till 77 °C (5 mmHg)
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2520097
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 192.2
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.