Läs mer
3-(Trifluormetyl)bensylamin, 97 %
Produktkod. 11441157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441157 5 g 5g
11451157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24143.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2740-83-2 | C8H8F3N | 175,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2740-83-2
Molekylformel C8H8F3N
Molekylvikt (g/mol) 175.154
MDL-nummer MFCD00008117
InChI-nyckel YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzylamine, 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzyl amine, 3-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-benzylamine, m-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 75962
IUPAC-namn [3-(trifluormetyl)fenyl]metanamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densitet 1.222
Kokpunkt 93°C to 97°C (28 mmHg)
Flampunkt 71°C (159°F)
Brytningsindex 1.463
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1102465
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 175.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.