Läs mer
3-(Trifluoromethyl)butyric acid, 97%
Produktkod. 11368645
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368645 1 g 1g
11378645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12160.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-75-4 | C5H7F3O2 | 156.104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 348-75-4
Molekylformel C5H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 156.104
MDL-nummer MFCD00039533
InChI-nyckel FFZMMBKGTNDVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbutyric acid, 3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl-butanoic acid, 3-trifluoromethyl butanoic acid, 3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl, zlchem 1052, acmc-1aijc, 3-trifluoromethylbutanoic acid
PubChem CID 136174
IUPAC-namn 4,4,4-trifluoro-3-metylbutansyra
LEDER CC(CC(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)butyric acid
Kokpunkt 90°C to 91°C (25 mmHg)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.359
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1760574
Formel vikt 156.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.