Läs mer
3-(Trifluormetyl)cinnaminsyra, Mikromol™
Produktkod. 30049988
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049988 25 mg
30049750 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049988 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3370.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-(Trifluormetyl)cinnaminsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
CAS 779-89-5
Analyt- eller komponentnamn 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H7 F3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Propenoic acid, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, Cinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic acid, 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid, m-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)
LEDER OC(=O)C=Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-[3-(trifluormetyl)fenyl]prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 216.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 216,0398 g/mol