Läs mer
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid, 96%
Produktkod. 11366666
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366666 25 g 25g
11356666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03816.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69056-67-3 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69056-67-3
Molekylformel C5H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 154.09
MDL-nummer MFCD00014374,MFCD01457157
InChI-nyckel QRRCTLYMABZQCS-NSCUHMNNSA-N
Synonym beta-trifluoromethylcrotonic acid, 3-trifluoromethylcrotonic acid, 3-trifluoromethyl crotonic acid, 2z-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoic acid, heddpadiaicichiceiumlbbp, z-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid,4,4,4-trifluoro-3-methyl-, 2z
PubChem CID 5708835
IUPAC-namn (Z)-4,4,4-trifluor-3-metylbut-2-ensyra
LEDER C\C(=C/C(O)=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Smältpunkt 28°C to 30°C
Densitet 1.318
Kokpunkt 158°C to 163°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.385
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1769204
Formel vikt 154.09
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.