Läs mer
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466997
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466997 1 g 1g
15476997 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34087.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-36-4
Molekylformel C7H9F3O
Molekylvikt (g/mol) 166.14
MDL-nummer MFCD00034662
InChI-nyckel YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-trifluoromethyl cyclohexanone, 3-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-cyclohexanone, 3-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, 1-oxo-3-trifluoromethyl cyclohexane
PubChem CID 2779355
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)cyklohexan-1-on
LEDER FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Kokpunkt 82°C (29 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Formel vikt 166.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.