missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Trifluoromethyl Hydroxychloroquine, TRC

Produktkod. 30451736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451736 10 mg
30449957 25 mg
30449256 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30451736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT81584010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2054858-88-5
Molekylformel C19H25ClF3N3O
Molekylvikt (g/mol) 403.87
Synonym 2-((4-((7-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol
LEDER CCN(CCO)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Trifluoromethyl Hydroxychloroquine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25ClF3N3O/c1-3-26(9-10-27)8-4-5-13(2)25-18-15-7-6-14(20)11-17(15)24-12-16(18)19(21,22)23/h6-7,11-13,27H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,24,25)
Formel vikt 403.1638
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.