Läs mer
3-(Trifluorometyl)isoxazol-4-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2F3NO3/c6-5(7,8)3-2(4(10)11)1-12-9-3/h1H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 180.9987 |