Läs mer
3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)3(8)1-9-2-3/h8H,1-2H2 |
| Formel vikt | 142.0242 |