Läs mer
3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol, TRC
Produktkod. 30420984
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420984 1 g
30416410 100 mg
30420102 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30420984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2220861G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1403676-72-1
Molekylformel C4H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 142.08
IUPAC-namn 3-(trifluoromethyl)oxetan-3-ol
LEDER OC1(COC1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)3(8)1-9-2-3/h8H,1-2H2
Formel vikt 142.0242