Läs mer
3-(Trifluoromethyl)phenol-2,4,6-d3,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethyl)phenol-O,2,4,6-D4 |
| CAS | 1219798-47-6 |
| Molekylformel | C7 D4 H F3 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 3-(Trifluoromethyl)phenol-2,4,6-d3,OD, 3-(Trifluoromethyl)phenol-d4, 3-(Trifluoromethyl)phenol-O,2,4,6-D4, α,α,α-Trifluoro-m-cresol-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11 H/i2D,3 D,4 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])cc([2 H])c(c1[2 H])C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trideuterio-2-deuteriooxy-4-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.1339 |
| Formel vikt | 166.0544 g/mol |
| Visa mer |