Läs mer
3-(Trifluormetyl)fenol, 98+%
Produktkod. 11485123
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485123 5 g 5g
11495123 25 g 25g
11405133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12784.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162,111 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-17-9
Molekylformel C7H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 162.111
MDL-nummer MFCD00002299
InChI-nyckel UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
PubChem CID 7376
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)phenol
Smältpunkt -2°C
Densitet 1.336
Kokpunkt 177°C to 178°C
Flampunkt 74°C (165°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2045663
Formel vikt 162.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.