Läs mer
3-(Trifluormetyl)fenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11397426
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397426 5 g 5g
11387426 1 g 1g
11307436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09448.06
 Begränsad artikel
CAS: 329-01-1 | C8H4F3NO | 187,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-01-1
Molekylformel C8H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 187.12
MDL-nummer MFCD00002020
InChI-nyckel SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
PubChem CID 9483
IUPAC-namn 1-isocyanato-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densitet 1.336
Kokpunkt 53 °C till 54 °C (11 mmHg)
Flampunkt 58 °C (136 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4685
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2285
Beilstein 744880
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 187.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.