Läs mer
3-(trifluormetyl)fenylisotiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352547 1 g 1g
11362547 5 g 5g
11372547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11646.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1840-19-3 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som läkemedelsintermediär.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1840-19-3
Molekylformel C8H4F3NS
Molekylvikt (g/mol) 203.182
MDL-nummer MFCD00004806
InChI-nyckel GFEPANUKFYVALF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl-benzene, benzene,1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl
PubChem CID 137232
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densitet 1.335
Kokpunkt 208°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5547
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 781205
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 203.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.