Läs mer
[3-(trifluormetyl)fenyl]metansulfonylklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10740974
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10740974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10611995 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10740974 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00932DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 127162-96-3
Molekylformel C8H6ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 258.639
MDL-nummer MFCD01631926
InChI-nyckel WIGCBGFBBRJTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzylsulfonylchloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl phenylmethanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794646
IUPAC-namn [3-(trifluormetyl)fenyl]metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 258.65
Procent renhet 90%