Läs mer
[3-(trifluormetyl)fenyl]metantiol, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10325012
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10325012 1 g 1g
10643613 10 g 10g
11396955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10325012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00142DA
Kemiska identifierare
CAS 25697-55-6
Molekylformel C8H7F3S
Molekylvikt (g/mol) 192.199
MDL-nummer MFCD00042435
InChI-nyckel CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC-namn [3-(trifluormetyl)fenyl]metantiol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3C6H4CH2SH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.2
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk