Läs mer
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| CAS | 351-35-9 |
| Molekylformel | C9H7F3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004339 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C(O)CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.15 |
| Procent renhet | 95% |