Läs mer
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 96%
Produktkod. 11363096
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363096 10 g 10g
11373096 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10960.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 351-35-9 | C9H7F3O2 | 204.148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351-35-9
Molekylformel C9H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 204.148
MDL-nummer MFCD00004339
InChI-nyckel BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetic acid, m-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethylphenylacetic acid, 3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, a,a,a-trifluoro-m-tolyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl acetic acid, 3-carboxymethyl benzotrifluoride
PubChem CID 67695
IUPAC-namn 2-[3-(trifluormetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 77 °C till 78 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2213223
Formel vikt 204.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.