Läs mer
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%
Produktkod. 11427636
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427636 25 g 25g
11417636 5 g 5g
11309549 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14663.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2338-76-3 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2338-76-3
Molekylformel C9H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 185.15
MDL-nummer MFCD00001913
InChI-nyckel JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 3-trifluoromethylbenzylcyanide, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzyl cyanide, m-trifluoromethylphenylacetonitrile, m-trifluoromethylbenzyl cyanide, 3-trifluoromethylphenylacetonitrile, 3-trifluormethylbenzylcyanide, 3-trifluoromethyl benzeneacetonitrile
PubChem CID 75360
IUPAC-namn 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC(CC#N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densitet 1.187
Kokpunkt 92°C to 93°C (4 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.459
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 909640
Formel vikt 185.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.