Läs mer
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, 95%
Produktkod. 11398545
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398545 1 g 1g
11308555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398545 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11996.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 368-78-5 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
3-(trifluormetyl)fenylhydrazin används vid syntes av N-2-difenylhydrazinkarboxamider och N-2-difenylhydrazinkarbotioamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(trifluormetyl)fenylhydrazin används vid syntes av N-2-difenylhydrazinkarboxamider och N-2-difenylhydrazinkarbotioamider.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-78-5
Molekylformel C7H7F3N2
Molekylvikt (g/mol) 176.142
MDL-nummer MFCD00025093
InChI-nyckel RSESUCWJKLHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylhydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 3-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifloromethylphenylhydrazine, 3-trifluouromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochioride, pubchem3280, enamine_001261
PubChem CID 98650
IUPAC-namn [3-(trifluormetyl)fenyl]hydrazin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)NN)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Densitet 1.348
Kokpunkt 80°C to 83°C (9 mmHg)
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 1 g
Beilstein 640075
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 176.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.