Läs mer
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| CAS | 368-78-5 |
| Molekylformel | C7H7N2F3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [3-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, 3-Trifluoromethylphenyl hydrazine, NSC 157345, m-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-11/h1-4,12H,11H2 |
| LEDER | NNc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.14 |