Läs mer
3-(Trifluormetylmetyl)fenyltrimometylammoniumhydroxid, 5 % w/v i metanol
Produktkod. 11349408
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349408 25 mL 25ml
11359408 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043284.AC
 Begränsad artikel
I lager
Transesterifieringsreaktioner | CAS: 68254-41-1 | C10H14F3NO | 221,223 g/mol
Transesterifieringsreaktioner.3-(trifluormetyl)fenyltrimetylammoniumhydroxid används som mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68254-41-1
Molekylformel C10H14F3NO
Molekylvikt (g/mol) 221.223
MDL-nummer MFCD00059473
InChI-nyckel BFPOZPZYPNVMHU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide, m-tfptah, trifluoromethylphenyltrimethylammoniumhydroxide, 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide in methanol, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethyl phenyl azanium hydroxide, m-trifluoromethylphenyl trimethylammonium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium oxidanide, trimethyl-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolylammonium hydroxide
PubChem CID 2760772
IUPAC-namn trimetyl-[3-(trifluormetyl)fenyl]azaniumhydroxid
LEDER C[N+](C)(C)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F.[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3- (Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2924
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och alkohol.
Formel vikt 221.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in methanol
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.