Läs mer
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, 95%
Produktkod. 15499718
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499718 1 g 1g
15448166 250 mg 250mg
15409728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63174.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590371-38-3 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590371-38-3
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
MDL-nummer MFCD08234940
InChI-nyckel FBOSFEOQEZQFOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl isonicotinic acid, 3-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 3-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, pubchem22216, ksc268s9d, 3-trifluoromethylisonicotinic acid, 3-trifluoromethyl isonicotinicacid
PubChem CID 25210500
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)pyridin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.