Läs mer
3-(Trifluormetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 11384016
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384016 1 g 1g
11394016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17280.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3796-23-4 | C6H4F3N | 147,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3796-23-4
Molekylformel C6H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 147.1
MDL-nummer MFCD00100032
InChI-nyckel JTZSFNHHVULOGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-pyridine, m-trifluoromethylpyridine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline, pubchem8025, 3-cf3-pyridine, 5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 77417
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)pyridine
Densitet 1.28
Kokpunkt 111°C to 114°C
Flampunkt 19°C (66°F)
Brytningsindex 1.4173
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1563102
Formel vikt 147.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.