Läs mer
3-(Trifluorometyl)salicylaldehyd, 98+%
Produktkod. 15495617
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495617 250 mg 250mg
15485617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32858.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 336628-67-2 | C8H5F3O2 | 190,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 336628-67-2
Molekylformel C8H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 190.12
MDL-nummer MFCD03788529
InChI-nyckel ZUNOXMJBNMKYOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl salicylaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl, pubchem10111, 2-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 2779274
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-(trifluormetyl)bensaldehyd
LEDER OC1=C(C=O)C=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
Smältpunkt 54 °C till 59 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 190.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.