Läs mer
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide, 97%
Produktkod. 15433447
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433447 250 mg 250mg
11481170 1 g 1g
11491170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26311.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 53515-17-6 | C8H6F3NS | 205.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53515-17-6
Molekylformel C8H6F3NS
Molekylvikt (g/mol) 205.20
MDL-nummer MFCD01567258
InChI-nyckel WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl thiobenzamide, 3-trifluoromethylthiobenzamide, 3-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 3-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 3-trifluoromethyl-thiobenzamide, amino 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thione, acmc-20amye, pubchem5483, maybridge1_008312
PubChem CID 2777849
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)bensenkarbotioamid
LEDER NC(=S)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 205.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.