Läs mer
3-(Trifluoromethyl)thiophenol, 97%
Produktkod. 11337176
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337176 5 g 5g
11327176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07191.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 937-00-8 | C7H5F3S | 178.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 937-00-8
Molekylformel C7H5F3S
Molekylvikt (g/mol) 178.17
MDL-nummer MFCD00041142
InChI-nyckel SCURCOWZQJIUGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl thiophenol, 3-trifluoromethyl benzenethiol, 3-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 3-trifluoromethylthiophenol, m-trifluoromethylthiophenol, 3-mercaptobenzotrifluoride, m-trifluoromethyl benzenethiol, benzenethiol, 3-trifluoromethyl, pubchem4600
PubChem CID 136751
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)bensentiol
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC(S)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Kokpunkt 71°C to 72°C (20 mmHg)
Odör Stench
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1943114
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 178.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.