Läs mer
3-Trifluoromethylbenzoic anhydride, 97%
Produktkod. 15436637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436637 1 g 1g
15446637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33779.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25753-15-5 | C16H8F6O3 | 362.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25753-15-5
Molekylformel C16H8F6O3
Molekylvikt (g/mol) 362.23
MDL-nummer MFCD09757594
InChI-nyckel BYLMYFXAIMTZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzoic anhydride, 3-trifluoromethyl benzoic anhydride, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, anhydride, 3-trifluoromethyl benzoyl 3-trifluoromethyl benzoate, acmc-1cd8h, 3-trifluoromethyl phenyl anhydride #, benzoic acid,3-trifluoromethyl-, anhydride with 3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 599431
IUPAC-namn [3-(trifluormetyl)bensoyl]-3-(trifluormetyl)bensoat
LEDER FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 362.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.