Läs mer
3-Trifluormetylfenylhydrazin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30452811
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30452811 25 g
1 options
Produktkod. 30452811 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79100525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Trifluoromethylphenylhydrazine Hydrochloride
CAS 3107-33-3
Molekylformel C7H8ClF3N2
Kvantitet 25 g
Synonym (alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)hydrazine Hydrochloride, [3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H7F3N2.ClH/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-11;/h1-4,12H,11H2;1H
LEDER Cl.NNc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn [3-(trifluormetyl)fenyl]hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 212.6
Formel vikt 212.0328