Läs mer
3-(Trifluormetyltio)anilin, 96 %
Produktkod. 11410168
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410168 5 g 5g
11400168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23734.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 369-68-6 | C7H6F3NS | 193,19 g/mol
3-(trifluormetyltio)anilin används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det är också involverat i den regioselektiva Friedel-Crafts-alkyleringen i hexafluoracetonseskvihydrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(Trifluoromethylthio)anilin används som mellanprodukt i organisk syntes. Det är också involverat i den regioselektiva Friedel-Crafts-alkyleringen i hexafluoracetonseskvihydrat.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-68-6
Molekylformel C7H6F3NS
Molekylvikt (g/mol) 193.19
MDL-nummer MFCD00190130
InChI-nyckel DENPAKQJZNDKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylthio aniline, 3-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 3-trifluoromethyl thio aniline, 3-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 3-trifluoromethyl thio, benzeneamine, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 2735939
IUPAC-namn 3-(trifluormetylsulfanyl)anilin
LEDER NC1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethylthio)aniline
Densitet 1.348
Kokpunkt 221 °C till 224 °C
Flampunkt 103 °C (98 °C)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 193.19
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.