Läs mer
3-(Trifluormetyltio)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 11418857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418857 5 g 5g
11408857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19975.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 946-65-6 | C8H4F3O2S | 221,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 946-65-6
Molekylformel C8H4F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 221.17
MDL-nummer MFCD00236337
InChI-nyckel IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-trifluoromethylthio benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio benzoic acid, 3-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethyl sulphanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylthio benzoicacid, 3-carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PubChem CID 688330
IUPAC-namn 3-(trifluormetylsulfanyl)bensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Smältpunkt 71 °C till 74 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 222.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.