Läs mer
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 213°C to 215°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trimethoxysilyl)-1-Propanethiol |
| Smältpunkt | <-50°C |
| CAS | 4420-74-0 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Densitet | 1.05 g/cm3 at 25°C |
| MDL-nummer | MFCD00004901 |
| Synonym | 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.34 |
| Kvalitet | Research |