Läs mer
3-(Trimetoxysilyl)propylakrylat, 90%, stabiliserat
Produktkod. 10716505 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10716505 5 g Glasflaska 5g
10774565 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10716505 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426600050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4369-14-6
Molekylformel C9H18O5Si
Molekylvikt (g/mol) 234.32
MDL-nummer MFCD00054803
InChI-nyckel KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropylprop-2-enoat
LEDER CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0590g/mL, 1.059
Kokpunkt 95°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 123°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
Brytningsindex 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Stabilisator stabilized with BHT
Formel vikt 234.32
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.