Läs mer
3-(Trimetoxysilyl)propylmetakrylat, 98 %
Produktkod. 10412411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10412411 5 mL Glasflaska 5ml
10422411 100 mL Glasflaska 100ml
10247313 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10412411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216550050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-85-0
Molekylformel C10H20O5Si
Molekylvikt (g/mol) 248.35
MDL-nummer MFCD00008593
InChI-nyckel XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 190,0 °C
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Brytningsindex 1,4300 till 1,4320
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, bensen, eter, metanol och kolväten
Viskositet 2,5 mm2/s (25 °C)
Formel vikt 248.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.