Läs mer
3-Trimethoxysilyl-Propyl-Methacrylate, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10274160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274160 100 g Amber glass bottle 100g
1 options
Produktkod. 10274160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3350/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 2530-85-0
Kokpunkt 190°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C10H20O5Si
MDL-nummer 8593
Kvantitet 100 g
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
InChI-nyckel XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
IUPAC-namn 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 248.35
PubChem CID 17318
Formel vikt 248.35g/mol
Fysisk form Liquid