Läs mer
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894421
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894421 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15894421 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8185500250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 13822-56-5
Densitet 1.02 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 194°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008206
Kvantitet 250 mL
Synonym 3-(Trimethoxysilyl)-propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
Molekylvikt (g/mol) 179.29