Läs mer
[3-(Trimethylammonium)propyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-(Trimethylammonium)propyl) Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 220560-60-1 |
| Molekylformel | C7 H18 N O2 S2 . Br |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18NO2S2.BrH/c1-8(2,3)6-5-7-11-12(4,9)10;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C[N+](C)(C)CCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | trimethyl(3-methylsulfonylsulfanylpropyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.26 |
| Formel vikt | 290.9962 |