Läs mer
3-(Trimethylsilyl)-1-propane-1,1,2,2,3,3-d6-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trimethylsilyl)-1-propane-1,1,2,2,3,3-d6-sulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 284664-85-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H6 H9 O3 S Si . Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-4-(Silapentane-D6)-1-Sulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i4D2,5D2,6D2; |
| LEDER | [Na+].[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[Si](C)(C)C)C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-3-trimethylsilylpropane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.36 |
| Visa mer |