Läs mer
3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone, Thermo Scientific™
Produktkod. 11379577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379577 5 g 5g
11359577 1 g 1g
11369577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041209.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43112-38-5
Molekylformel C6H13NO2Si
Molekylvikt (g/mol) 159.26
MDL-nummer MFCD00010197
InChI-nyckel AUKCYOUETBBMFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl-2-oxazolidinone, 3-trimethylsilyl oxazolidin-2-one, n-trimethylsilyl-2-oxazolidinone, 3-trimethylsilyl-2-oxazolidone, acmc-20amyd, pubchem24175, 2-oxazolidinone,3-trimethylsilyl, trimethyl 2-oxo-3-oxazolidinyl silane, 2-oxo-3-trimethylsilyl-1,3-oxazolidine
PubChem CID 123514
IUPAC-namn 3-trimethylsilyl-1,3-oxazolidin-2-one
LEDER C[Si](C)(C)N1CCOC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone
Densitet 1.013 g/mL
Kokpunkt 99°C to 100°C (6 mmHg)
Flampunkt 92°C (198°F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vikt 159.26
Fysisk form Liquid