Läs mer
3-(trimetylsilyl)-2-propynoisk syra etylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 170.0763 |