Läs mer
3-[(trimetylsilyl)etynyl]bensonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421128
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421128 1 g 1g
15441128 250 mg 250mg
15431128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55012.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 190771-22-3 | C12H13NSi | 199.328 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 190771-22-3
Molekylformel C12H13NSi
Molekylvikt (g/mol) 199.328
MDL-nummer MFCD09260494
InChI-nyckel QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, benzonitrile,3-2-trimethylsilyl ethynyl, benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl, 3-trimethylsilanylethynylbenzonitrile, 3-trimethylsilanylethynyl-benzonitrile
PubChem CID 22570318
IUPAC-namn 3-(2-trimetylsilyletynyl)bensonitril
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Smältpunkt 42°C to 47°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.